Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid 98%
|
|
BLDPBD217397-100MGEA
34
EUR
BLDPBD217397-100MG
BLDPBD217397-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₇ClN₂O₂ Molekulargewicht: 198,6100 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09954931 CAS-Nummer: 1198283-55-4 |