2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD217888-250MGEA
9
EUR
BLDPBD217888-250MG
BLDPBD217888-1G
BLDPBD217888-100MG
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure 95%
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ Molekulargewicht: 181,0000 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11855840 CAS-Nummer: 1150114-42-3 |