2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid 95%
|
|
BLDPBD218069-1GEA
84
EUR
BLDPBD218069-1G
BLDPBD218069-250MG
BLDPBD218069-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid 95%
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₈BNO₂ Molekulargewicht: 160,966 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09750473 CAS-Nummer: 313546-18-8 |