4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD218076-250MGEA
23
EUR
BLDPBD218076-250MG
BLDPBD218076-1G
BLDPBD218076-5G
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Molekulargewicht: 225,03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08235040 CAS-Nummer: 874219-21-3 |