6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD219144-1GEA
231
EUR
BLDPBD219144-1G
BLDPBD219144-100MG
BLDPBD219144-250MG
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 98%
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₈O₂S Molekulargewicht: 192,234 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11101038 CAS-Nummer: 1001203-26-4 |