5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 97%
|
|
BLDPBD221323-1GEA
26
EUR
BLDPBD221323-1G
BLDPBD221323-250MG
BLDPBD221323-100G
BLDPBD221323-5G
BLDPBD221323-25G
BLDPBD221323-10G
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molekulargewicht: 156,139 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09263987 CAS-Nummer: 85230-37-1 |