trans,trans-Dibenzylidenaceton 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD222314-10GEA 10 EUR
BLDPBD222314-10G BLDPBD222314-1G BLDPBD222314-100G BLDPBD222314-5G BLDPBD222314-500G BLDPBD222314-25G
trans,trans-Dibenzylidenaceton 98%
trans,trans-Dibenzylidenaceton
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₇H₁₄O
Molekulargewicht: 234,30 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004790
CAS-Nummer: 35225-79-7