(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD223004-1GEA 134 EUR
BLDPBD223004-1G BLDPBD223004-5G BLDPBD223004-250MG BLDPBD223004-100MG
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekulargewicht: 114,189 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858472
CAS-Nummer: 485841-52-9