(R)-α-(2-Oxiranyl)anisol 98%
|
|
BLDPBD22321-1GEA
22
EUR
BLDPBD22321-1G
BLDPBD22321-25G
BLDPBD22321-5G
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisol 98%
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekulargewicht: 150,1745 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659025 CAS-Nummer: 71031-02-2 |