(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD22364-25GEA
40
EUR
BLDPBD22364-25G
BLDPBD22364-500G
BLDPBD22364-10G
BLDPBD22364-5G
BLDPBD22364-1G
BLDPBD22364-100G
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₃H₉ClN₂O Molekulargewicht: 124,57 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
71810-97-4 |