5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD22400-25GEA
58
EUR
BLDPBD22400-25G
BLDPBD22400-5G
BLDPBD22400-10G
BLDPBD22400-1G
BLDPBD22400-100G
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol 98%
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₇Cl₂NO Molekulargewicht: 228,0747 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023984 CAS-Nummer: 72-80-0 |