7-Isochinolinboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD224215-1GEA
176
EUR
BLDPBD224215-1G
BLDPBD224215-250MG
BLDPBD224215-5G
BLDPBD224215-100MG
7-Isochinolinboronsäure 98%
7-Isoquinolineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molekulargewicht: 172,9763 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08234617 CAS-Nummer: 1092790-21-0 |