2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD226680-25GEA
1142
EUR
BLDPBD226680-25G
BLDPBD226680-5G
BLDPBD226680-250MG
BLDPBD226680-1G
BLDPBD226680-10G
BLDPBD226680-100MG
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₅BN₂O₂ Molekulargewicht: 147,927 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696633 CAS-Nummer: 1011722-07-8 |