3-Chloro-2-nitrophenol 95%
BLDPBD227189-250MGEA 23 EUR
BLDPBD227189-250MG BLDPBD227189-5G BLDPBD227189-10G BLDPBD227189-25G BLDPBD227189-1G
3-Chloro-2-nitrophenol 95%
3-Chloro-2-nitrophenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molekulargewicht: 173,554 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703192
CAS-Nummer: 17802-02-7