2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
|
|
BLDPBD227826-250MGEA
65
EUR
BLDPBD227826-250MG
BLDPBD227826-100MG
BLDPBD227826-1G
2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₈BClO₂ Molekulargewicht: 252,545 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10698516 CAS-Nummer: 517920-59-1 |