2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD228517-250MGEA
45
EUR
BLDPBD228517-250MG
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine 98%
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂S₂ Molekulargewicht: 277,362 g/mol |
MDL Number:
MFCD20926232 CAS-Nummer: 23503-68-6 |