5-Chlor-2-hydroxybenzophenon 98%
BLDPBD22855-5GEA 48 EUR
BLDPBD22855-5G BLDPBD22855-250MG BLDPBD22855-100G BLDPBD22855-25G BLDPBD22855-1G
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon 98%
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Molekulargewicht: 232,6600 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020134
CAS-Nummer: 85-19-8