7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure 96%
|
|
BLDPBD229309-100MGEA
39
EUR
BLDPBD229309-100MG
BLDPBD229309-250MG
BLDPBD229309-1G
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure 96%
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₁₀H₉BFNO₂ Molekulargewicht: 204,9900 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11504838 CAS-Nummer: 1072945-61-9 |