1-Boc-7-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester 95%
|
|
BLDPBD230091-250MGEA
238
EUR
BLDPBD230091-250MG
BLDPBD230091-100MG
BLDPBD230091-1G
1-Boc-7-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester 95%
1-Boc-7-methoxy-3-indolboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₂₀H₂₈BNO₅ Molekulargewicht: 373,2500 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD14155739 CAS-Nummer: 1218790-26-1 |