3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
|
|
BLDPBD230842-100MGEA
39
EUR
BLDPBD230842-100MG
BLDPBD230842-250MG
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Molekulargewicht: 227,4500 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800857 CAS-Nummer: 957120-49-9 |