3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
|
|
BLDPBD231529-5GEA
570
EUR
BLDPBD231529-5G
BLDPBD231529-1G
BLDPBD231529-250MG
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Molekulargewicht: 225,0300 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258737 CAS-Nummer: 874289-15-3 |