3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD231627-5GEA
503
EUR
BLDPBD231627-5G
BLDPBD231627-250MG
BLDPBD231627-1G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₁BN₂O₃S Molekulargewicht: 250,0800 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363799 CAS-Nummer: 871333-06-1 |