5-Chlor-2-benzoxazolinon 99%
BLDPBD23239-25GEA 9 EUR
BLDPBD23239-25G BLDPBD23239-10G BLDPBD23239-5G
5-Chlor-2-benzoxazolinon 99%
5-Chlor-2-benzoxazolinon
Formel: C₇H₄ClNO₂
Molekulargewicht: 169,57 g/mol
MDL Number: MFCD00005717
CAS-Nummer: 95-25-0