4-Fluorbenzoesäureanhydrid 95%
|
|
BLDPBD234452-250MGEA
16
EUR
BLDPBD234452-250MG
BLDPBD234452-1G
BLDPBD234452-25G
BLDPBD234452-5G
BLDPBD234452-10G
4-Fluorbenzoesäureanhydrid 95%
4-Fluorobenzoic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₄H₈F₂O₃ Molekulargewicht: 262,21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00425938 CAS-Nummer: 25569-77-1 |