3'-Chlor-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
BLDPBD234882-1GEA 63 EUR
BLDPBD234882-1G BLDPBD234882-5G BLDPBD234882-250MG
3'-Chlor-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
3'-Chlor-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekulargewicht: 238,59 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12545820
CAS-Nummer: 129604-27-9