4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
BLDPBD235440-250MGEA 219 EUR
BLDPBD235440-250MG BLDPBD235440-1G BLDPBD235440-100MG BLDPBD235440-5G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molekulargewicht: 188,014 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18257114
CAS-Nummer: 1256794-28-1