4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD235999-250MGEA
22
EUR
BLDPBD235999-250MG
BLDPBD235999-1G
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₂₅BO₂ Molekulargewicht: 260,1795 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663842 CAS-Nummer: 1033753-01-3 |