4-Chloro-3-isopropoxyphenylboronic acid 95%
|
|
BLDPBD236156-1GEA
101
EUR
BLDPBD236156-1G
4-Chloro-3-isopropoxyphenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-isopropoxyphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₁₂BClO₃ Molekulargewicht: 214,454 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17015746 CAS-Nummer: 1256346-35-6 |