5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
|
|
BLDPBD236437-1GEA
89
EUR
BLDPBD236437-1G
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉BrN₂ Molekulargewicht: 225,085 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12028634 CAS-Nummer: 878064-16-5 |