4-Cyano-2-methoxybenzoic acid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD236931-5GEA
662
EUR
BLDPBD236931-5G
BLDPBD236931-250MG
BLDPBD236931-100MG
BLDPBD236931-1G
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₇NO₃ Molekulargewicht: 177,157 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520909 CAS-Nummer: 89469-52-3 |