Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD237689-100MGEA
14
EUR
BLDPBD237689-100MG
BLDPBD237689-1G
BLDPBD237689-250MG
BLDPBD237689-5G
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molekulargewicht: 186,596 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18633146 CAS-Nummer: 77168-85-5 |