4-Brom-3-methyl-1H-indazol 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD237717-25GEA
684
EUR
BLDPBD237717-25G
BLDPBD237717-5G
BLDPBD237717-1G
BLDPBD237717-250MG
4-Brom-3-methyl-1H-indazol 95%
4-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molekulargewicht: 211,0586 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743499 CAS-Nummer: 1159511-73-5 |