4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
|
|
BLDPBD238158-5GEA
129
EUR
BLDPBD238158-5G
BLDPBD238158-25G
BLDPBD238158-1G
BLDPBD238158-10G
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molekulargewicht: 183,6400 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463859 CAS-Nummer: 14062-80-7 |