Ölsäure 98%

Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH

Synonyme: cis-9-Octadecensäure

BLDPBD239605-100GEA 49 EUR
BLDPBD239605-100G BLDPBD239605-0.025 BLDPBD239605-25G
Ölsäure 98%
Ölsäure

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekulargewicht: 282,47 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR