1-Brom-4-(brommethyl)naphthalin 97%
|
|
BLDPBD240306-5GEA
137
EUR
BLDPBD240306-5G
BLDPBD240306-25G
BLDPBD240306-10G
BLDPBD240306-1G
BLDPBD240306-250MG
1-Brom-4-(brommethyl)naphthalin 97%
1-Bromo-4-(bromomethyl)naphthalene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₈Br₂ Molekulargewicht: 299,9892 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363811 CAS-Nummer: 79996-99-9 |