Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD240786-5GEA
55
EUR
BLDPBD240786-5G
BLDPBD240786-250MG
BLDPBD240786-100G
BLDPBD240786-1G
BLDPBD240786-25G
BLDPBD240786-10G
Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₉NO₃ Molekulargewicht: 179,173 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09032412 CAS-Nummer: 138715-82-9 |