1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD241953-100MGEA 40 EUR
BLDPBD241953-100MG BLDPBD241953-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₅H₉BN₂O₂
Molekulargewicht: 139,9482 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD13195678
CAS-Nummer: 1204333-57-2