2-Aminoimidazolhemisulfat 97%
|
|
BLDPBD242742-10GEA
13
EUR
BLDPBD242742-10G
BLDPBD242742-5G
BLDPBD242742-0.5G
BLDPBD242742-1G
BLDPBD242742-100G
BLDPBD242742-500G
BLDPBD242742-25G
2-Aminoimidazolhemisulfat 97%
2-Aminoimidazolhemisulfat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₁₂N₆O₄S Molekulargewicht: 264,26 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS-Nummer: 1450-93-7 |