6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole 95%
BLDPBD245184-100MGEA 59 EUR
BLDPBD245184-100MG BLDPBD245184-1G BLDPBD245184-5G BLDPBD245184-250MG
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole 95%
6-Methoxy-5-nitro (1H)indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₇N₃O₃
Molekulargewicht: 193,159 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007881
CAS-Nummer: 152626-75-0