2-Amino-4-methoxybenzonitril 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD25087-250MGEA
16
EUR
BLDPBD25087-250MG
BLDPBD25087-10G
BLDPBD25087-1G
BLDPBD25087-25G
BLDPBD25087-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitril 97%
2-Amino-4-methoxybenzonitril
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₈H₈N₂O Molekulargewicht: 148,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05149246 CAS-Nummer: 38487-85-3 |