4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD255755-1GEA
24
EUR
BLDPBD255755-1G
BLDPBD255755-250MG
BLDPBD255755-5G
BLDPBD255755-10G
BLDPBD255755-100G
BLDPBD255755-25G
BLDPBD255755-100MG
4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molekulargewicht: 245,07 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22192498 CAS-Nummer: 1354050-38-6 |