4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD257961-1GEA
121
EUR
BLDPBD257961-1G
BLDPBD257961-250MG
BLDPBD257961-5G
BLDPBD257961-100MG
4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekulargewicht: 154,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12545938 CAS-Nummer: 949159-95-9 |