Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD2585-25GEA
148
EUR
BLDPBD2585-25G
BLDPBD2585-5G
BLDPBD2585-100G
BLDPBD2585-1G
BLDPBD2585-250MG
BLDPBD2585-10G
Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 97%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₅H₄BrNO₂S Molekulargewicht: 222,06 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659908 CAS-Nummer: 170235-26-4 |