4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure 95%
|
|
BLDPBD261037-25GEA
442
EUR
BLDPBD261037-25G
BLDPBD261037-5G
BLDPBD261037-250MG
BLDPBD261037-1G
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure 95%
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molekulargewicht: 246,0420 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784403 CAS-Nummer: 871125-82-5 |