3',5'-Diethoxyacetophenon 98%
|
|
BLDPBD261986-25GEA
380
EUR
BLDPBD261986-25G
BLDPBD261986-1G
BLDPBD261986-0.025
BLDPBD261986-5G
3',5'-Diethoxyacetophenon 98%
3',5'-Diethoxyacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molekulargewicht: 208,2536 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258864 CAS-Nummer: 103604-53-1 |