5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD26285-1GEA
77
EUR
BLDPBD26285-1G
BLDPBD26285-100MG
5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₆H₇BFNO₃ Molekulargewicht: 170,9300 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06657887 CAS-Nummer: 1043869-98-2 |