2-Amino-5-fluor-3-methylpyridin 98%
|
|
BLDPBD26295-250MGEA
33
EUR
BLDPBD26295-250MG
BLDPBD26295-100MG
2-Amino-5-fluor-3-methylpyridin 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₇FN₂ Molekulargewicht: 126,1300 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07375130 CAS-Nummer: 886365-56-6 |