3-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
|
|
BLDPBD263160-250MGEA
6
EUR
BLDPBD263160-250MG
BLDPBD263160-5G
BLDPBD263160-25G
BLDPBD263160-0.025
BLDPBD263160-10G
BLDPBD263160-1G
BLDPBD263160-100G
3-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₁BO₃ Molekulargewicht: 202,0100 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12025968 CAS-Nummer: 104115-76-6 |