4-Chlor-3,5-difluorbenzaldehyd 98+%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD265712-1GEA
82
EUR
BLDPBD265712-1G
BLDPBD265712-250MG
BLDPBD265712-5G
BLDPBD265712-100MG
4-Chlor-3,5-difluorbenzaldehyd 98+%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molekulargewicht: 176,5479 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11553555 CAS-Nummer: 1160573-20-5 |