N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
BLDPBD273785-1GEA 176 EUR
BLDPBD273785-1G BLDPBD273785-250MG
N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈BNO₄S
Molekulargewicht: 271,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056356
CAS-Nummer: 871329-80-5